Documenti
903930
Sigma-Aldrich
Glycoursodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid 3-sulfate disodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26D4H37NO8SNa2
Peso molecolare:
577.67
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H](C1)C(C2[C@]([C@@H]([C@H](C)CCC(NCC(O[Na])=O)=O)CC2)(C)CC3)C3[C@]4(C)[C@@]1([H])C([2H])([2H])[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)C([2H])([2H])C4
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3