Key Documents
90174
Sigma-Aldrich
Chlorotriisopropylsilane
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Silane IP3, TIPSCl, Triisopropylchlorosilane, Triisopropylsilyl chloride
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]3SiCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.80
Beilstein:
1737446
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Tensione di vapore
1.16 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
Wacker Chemie AG
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. eboll.
198 °C/739 mmHg (lit.)
Densità
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H21ClSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-9H,1-6H3
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
prices for bulk quantities on request
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)