Key Documents
900963
Sigma-Aldrich
9-Phenyl-9′-(triphenylsilyl)-3,3′-bicarbazole
Sinonimo/i:
BCz-Si
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H34N2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
666.88
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
Saggio
≥97%
Forma fisica
powder
Energia dell’orbitale
HOMO 5.62 eV 
LUMO 2.3 eV 
Applicazioni
Blue phosphorescent OLED using BCz-Si as a host material achieved a max. Quantum efficiency of 21.0%, corresponding to a current efficiency and power efficiency as high as 46.5 cdA-1 and 45.8 lmW-1 respectively.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Efficient blue/white phosphorescent organic light-emitting diodes based on a silicon-based host material via a direct carbon-nitrogen bond.
Xie YM, et al.
Journal of Material Chemistry C, 3(20), 5347-5353 (2015)