Documenti fondamentali
900553
Sigma-Aldrich
Potassium hex-5-enoyltrifluoroborate
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9BF3KO
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.04
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
allyl
Applicazioni
Potassium acyltrifluroborates (KATs) are bench-, air-, and moisture-stable reagents for rapid chemoselective amide bond formations with hydroxylamines. These amide bond forming reactions proceed under aqueous conditions without the need for coupling reagents or protecting groups. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)