90000
1-(p-Tolyl)ethanol
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
4,α-Dimethylbenzyl alcohol, Methyl p-tolyl carbinol
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.523
P. eboll.
218-220 °C (lit.)
Densità
0.987 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H12O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6,8,10H,1-2H3
JESIHYIJKKUWIS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves