Documenti
89235
Sigma-Aldrich
(−)-Thujopsene
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
(1S,6S,10S)-2,2,6,9-Tetramethyltricyclo[8.1.0.01.6]undec-8-ene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.35
Beilstein:
1907465
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.505
P. eboll.
258-260 °C (lit.)
Densità
0.936 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=CC[C@]2(C)CCCC(C)(C)[C@@]23C[C@@H]13
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-9-14(4)8-5-7-13(2,3)15(14)10-12(11)15/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/t12-,14-,15-/m0/s1
WXQGPFZDVCRBME-QEJZJMRPSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Franck A Ditengou et al.
Nature communications, 6, 6279-6279 (2015-02-24)
The mutualistic association of roots with ectomycorrhizal fungi promotes plant health and is a hallmark of boreal and temperate forests worldwide. In the pre-colonization phase, before direct contact, lateral root (LR) production is massively stimulated, yet little is known about