Key Documents
88729
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(SP)-2-[Bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]ferrocenyl}ethyldicyclohexylphosphine
≥97%
Sinonimo/i:
(1R)-1-[Bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2-[(1R)-1-(dicyclohexylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J007-1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H56FeO2P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
710.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
≥97%
Forma fisica
powder
Purezza ottica
ee: ≥99%
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2c(C)cc(cc2C)P([C]3[CH][CH][CH][C]3[C@@H](C)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5)c6cc(C)c(OC)c(C)c6
InChI
1S/C37H51O2P2.C5H5.Fe/c1-25-21-32(22-26(2)36(25)38-6)41(33-23-27(3)37(39-7)28(4)24-33)35-20-14-19-34(35)29(5)40(30-15-10-8-11-16-30)31-17-12-9-13-18-31;1-2-4-5-3-1;/h14,19-24,29-31H,8-13,15-18H2,1-7H3;1-5H;/t29-;;/m1../s1
QYTRSAIHSZHSTP-SYXKTQFYSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)