Documenti
87652
Sigma-Aldrich
Tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino]phosphonium fluoride solution
~0.3 M in benzene
Sinonimo/i:
Phosphazenium fluoride P5-F
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H72FN16P5
Numero CAS:
Peso molecolare:
758.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Forma fisica
solution
Concentrazione
~0.3 M in benzene
Stringa SMILE
[F-].CN(C)P(=N[P+](N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C24H72N16P5.FH/c1-29(2)42(30(3)4,31(5)6)25-41(26-43(32(7)8,33(9)10)34(11)12,27-44(35(13)14,36(15)16)37(17)18)28-45(38(19)20,39(21)22)40(23)24;/h1-24H3;1H/q+1;/p-1
YZLHWBJVVXMBGF-UHFFFAOYSA-M
Altre note
Extremely strong and lipophilic "naked" fluoride source which can be dried without decomposition
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
R. Schwesinger et al.
GIT, 897-897 (1992)
M. Wollenweber et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 106, 84-84 (1994)