87250
Tetradodecylammonium chloride
≥97.0% (AT)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (AT)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
81-84 °C
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H100N.ClH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49(46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-48H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
KEVJUENWYCMNET-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3