Documenti fondamentali
86425
Sigma-Aldrich
TentaGel S Trt-Leu-Fmoc
extent of labeling: ~0.20 mmol/g protected amino acid loading
Sinonimo/i:
Fmoc-L-leucine 4-[poly(oxyethylene)carbamoyl]trityl ester polymer-bound
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Nome Commerciale
TentaGel
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~0.20 mmol/g protected amino acid loading
Dimensione particelle
~90 μm
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)