Documenti fondamentali
862185
Sigma-Aldrich
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
90%, technical grade
Sinonimo/i:
N-Succinimidyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate, N-[(4-Hydroxyhydrocinnamoyl)oxy]succinimide, Bolton-Hunter reagent precursor, Rudinger reagent, SHPP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H13NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.25
Beilstein:
1545011
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Grado
technical grade
Saggio
90%
Impurezze
10% isopropyl ether
Punto di fusione
132-133 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C13H13NO5/c15-10-4-1-9(2-5-10)3-8-13(18)19-14-11(16)6-7-12(14)17/h1-2,4-5,15H,3,6-8H2
KYRUKRFVOACELK-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)