Documenti fondamentali
861960
Sigma-Aldrich
Taurocholic acid sodium salt hydrate
97%
Sinonimo/i:
2-[(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxo-5β-cholan-24-yl)amino]ethanesulfonic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(2-sulfoethyl)amide, Sodium taurocholate hydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H44NNaO7S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
537.68 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +22°, c = 3 in H2O
PM
micellar avg mol wt 2100
Numero d'aggregazione
4
CMC
3-11 mM (20-25°C)
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
Applicazioni
Anionic detergent used for protein solubilization.
Azioni biochim/fisiol
Non-sulfated bile salt, physiological transport substrate for the bile salt export pump/sister of Pgp (BSEP/spgp), Na(+)/taurocholate cotransporter (NTCP) and MRP3 into the hepatic carnalicular.
Non-sulfated bile salt.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)