Documenti fondamentali
860468
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
≥99%
Sinonimo/i:
2-Nitrophenyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18N2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥99%
Attività ottica
[α]22/D +217.1°, c = 0.47 in H2O
Punto di fusione
208-210 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1Oc2ccccc2[N+]([O-])=O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sarah T Pruett et al.
Journal of lipid research, 49(8), 1621-1639 (2008-05-24)
"Sphingosin" was first described by J. L. W. Thudichum in 1884 and structurally characterized as 2S,3R,4E-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol in 1947 by Herb Carter, who also proposed the designation of "lipides derived from sphingosine as sphingolipides." This category of amino alcohols is now