Documenti fondamentali
859370
Sigma-Aldrich
DL-5-Hydroxylysine hydrochloride
95%
Sinonimo/i:
2,6-Diamino-5-hydroxycaproic acid hydrochloride, 2,6-Diamino-5-hydroxyhexanoic acid hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2CH(OH)CH2CH2CH(NH2)COOH · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.65
Beilstein:
3914368
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
95%
Punto di fusione
225 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.NCC(O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O3.ClH/c7-3-4(9)1-2-5(8)6(10)11;/h4-5,9H,1-3,7-8H2,(H,10,11);1H
MJXVOTKVFFAZQJ-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
A constituent of collagen.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)