Documenti fondamentali
858803
Sigma-Aldrich
(2-Naphthoxy)acetic acid, N-hydroxysuccinimide ester
98%
Sinonimo/i:
N-Succinimidyl 2-naphthoxyacetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H13NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(COc1ccc2ccccc2c1)ON3C(=O)CCC3=O
Applicazioni
Reagent for derivatization of amino acids and peptides.
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)