857769
Ethyl linoleate
98%
Sinonimo/i:
Linoleic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)2(CH2)7COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.50
Beilstein:
1727827
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. ebollizione
224 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-19H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N
Azioni biochim/fisiol
Ethyl linoleate solated from Oxalis triangularis inhibits forskolin-induced melanogenesis and tyrosinase activity in mouse B16 melanoma cells . This anti-melanogenic effect is mediated by inhibiting cAMP production.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?