852767
5-Nitrouracil
98%
Sinonimo/i:
2,4-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)C1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3N3O4/c8-3-2(7(10)11)1-5-4(9)6-3/h1H,(H2,5,6,8,9)
TUARVSWVPPVUGS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2