Documenti fondamentali
850071
Sigma-Aldrich
Glycyl-L-leucine
99%
Sinonimo/i:
Gly-Leu
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2CONHCH(COOH)CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.22
Beilstein:
1726294
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Attività ottica
[α]22/D −34.5°, c = 2 in H2O
Punto di fusione
233-235 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](NC(=O)CN)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)