Documenti
82356
Sigma-Aldrich
3,5,5-Trimethylhexyl 3,5,5-trimethylhexanoate
technical, ≥70% (GC)
Sinonimo/i:
3,5,5-Trimethylhexyl 3,5,5-trimethylcaproat
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2COOCH2CH2CH(CH)3CH2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.48
Beilstein:
1785018
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥70% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.437
Indice di acido
≤1.0
Indice di iodio
≤1.0
Indice di saponificazione
185‑200
Temp. transizione
solidification point ≤−15 °C
Densità
0.856 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(CCOC(=O)CC(C)CC(C)(C)C)CC(C)(C)C