82340
Propylhydrazine oxalate salt
≥98.0% (T)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (T)
Forma fisica
crystals
Stringa SMILE
CCCNN.OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H10N2.C2H2O4/c1-2-3-5-4;3-1(4)2(5)6/h5H,2-4H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
ATXLENZWWDUZLH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3