Documenti
81536
Sigma-Aldrich
Polystyrene A-COOH
extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g N loading
Sinonimo/i:
[2-(Succinylamino)ethyl]polystyrene
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Grado di funzionalizzazione
0.8-1.2 mmol/g N loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
160-200 μm
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3