Documenti
809810
Sigma-Aldrich
Clodinafop-propargyl-(phenoxy-13C6)
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C11H13ClFNO4
Peso molecolare:
355.70
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
crystals
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C#CCOC(C(C)O[13C]([13CH]=[13CH]1)=[13CH][13CH]=[13C]1OC2=C(F)C=C(Cl)C=N2)=O
InChI
1S/C17H13ClFNO4/c1-3-8-22-17(21)11(2)23-13-4-6-14(7-5-13)24-16-15(19)9-12(18)10-20-16/h1,4-7,9-11H,8H2,2H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,13+1,14+1
JBDHZKLJNAIJNC-ANBMRESWSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3