Vai a
809381
Dimethyl ether-1,1,1-d3
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CD3OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
49.09
UNSPSC Code:
12142201
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32129103
Isotopic purity:
≥99 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
gas
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥99 atom % D
assay
≥98% (CP)
form
gas
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])(OC)[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-3-2/h1-2H3/i1D3
InChI key
LCGLNKUTAGEVQW-FIBGUPNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
614637613800608688
Ethylene-d1 98 atom % D
Sigma-Aldrich
614637
Ethylene-d1
Ethyl-d5-amine 99 atom % D
Sigma-Aldrich
613800
Ethyl-d5-amine
description
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
description
98 atom % D
description
99 atom % D
description
98 atom % 15N, gas
assay
≥98% (CP)
assay
-
assay
-
assay
-
mass shift
M+3
mass shift
M+1
mass shift
M+5
mass shift
M+1
isotopic purity
≥99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % 15N
form
gas
form
-
form
-
form
gas
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
-41.8 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
-41 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
13725-27-4
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)