Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352116
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
crystals
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~0.8 mmol/g loading
particle size
80-160 μm
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under H-Ala-2-ClTrt resin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 80929-1G-F | 04061826655603 |