Documenti fondamentali
808369
Sigma-Aldrich
Fenitrothion-(dimethoxy-13C2)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C7H12NO5PS
Peso molecolare:
279.22
Codice UNSPSC:
12352101
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=P(O[13CH3])(O[13CH3])C1=CC(C)=C([N+]([O-])=O)C=C1
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)