806013
APN-BCN
95%
Sinonimo/i:
Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethyl (4-(cyanoethynyl)phenyl)carbamate
About This Item
Saggio
95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N#CC#CC1=CC=C(NC(OCC2C3CCC#CCCC23)=O)C=C1
InChI
1S/C19H16N2O2/c20-13-5-6-14-9-11-15(12-10-14)21-19(22)23-18-16-7-3-1-2-4-8-17(16)18/h9-12,16-18H,3-4,7-8H2,(H,21,22)
LVFLVSUFJDGHRN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Nota sulla preparazione
- Dissolve the protein in the appropriate buffer* with pH 6.5-9.0 (e.g. PBS) at 1-10 mg/mL concentration.
- Apply the appropriate amount of the stock solution of the reagent (1-5 molar eq. per free cysteine residue).
- Incubate at room temperature for 2 hours.
- If necessary; purify the protein-BCN conjugate using size exclusion chromatography or ultrafiltration.
- The conjugate can be readily coupled with azide-containing molecules by incubating the components in an aqueous buffer.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)