804347
3-nitro-N-[(3S)-tetrahydro-2-oxo-furanyl]-Benzeneacetamide
Sinonimo/i:
LasR inhibitor, LuxR activator
About This Item
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
We study quorum sensing, how bacteria sense their density. Synthesized compounds modulate pathways, aiding research on infections in various hosts.