803669
SIAB (N-succinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
powder
PM
402.15
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Solubilità
DMSO or DMF: soluble
Gruppo funzionale
NHS ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CCC1=O)N1OC(C2=CC=C(NC(CI)=O)C=C2)=O
InChI
1S/C13H11IN2O5/c14-7-10(17)15-9-3-1-8(2-4-9)13(20)21-16-11(18)5-6-12(16)19/h1-4H,5-7H2,(H,15,17)
BQWBEDSJTMWJAE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Reactive groups: NHS ester and iodoacetyl
- Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
- Non-cleavable
- Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO); compare to Sulfo-SIAB
- Used to prepare stable enzyme-IgG conjugates
- Forms conjugates with liposomes
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)