803073
Silica nanospheres
50 nm avg. part. size (TEM), 10 % (w/v) in ethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
SiO2
Peso molecolare:
60.08
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
nanospheres
Concentrazione
10 % (w/v) in ethanol
Dimens. media delle particelle
50 nm (TEM)
Applicazioni
Traditionally the silica (SiO2) nanoparticles find applications as additives to drugs, cosmetics, printer toners, varnishes, and food etc. In recent years, their use has been extended to biomedical and biotechnological fields as biosensors, biomarkers, DNA and drug delivery agents etc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
61.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
16.6 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Shinya Kano et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(14) (2020-07-16)
Fast-response humidity sensors using nanomaterials are attractive and have been intensively studied. Among the various nanomaterials, nonporous inorganic nanoparticles are suitable for use in humidity sensitive films for sensors. Here, we focus on a nonporous inorganic nanoparticle film and investigate