Documenti fondamentali
79602
Sigma-Aldrich
3,7,11,18,22,26-Hexaazatricyclo[26.2.2.213,16]tetratriaconta-13,15,28,30,31,33-hexaene
puriss., ≥99.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H46N6
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.71
Beilstein:
3573398
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Punto di fusione
100-104 °C
Stringa SMILE
C1CNCCCNCc2ccc(CNCCCNCCCNCc3ccc(CNC1)cc3)cc2
InChI
1S/C28H46N6/c1-13-29-14-2-18-32-22-27-9-11-28(12-10-27)24-34-20-4-16-30-15-3-19-33-23-26-7-5-25(6-8-26)21-31-17-1/h5-12,29-34H,1-4,13-24H2
QSDRINUOZNLAKB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)