Documenti
793752
Sigma-Aldrich
p-Toluidine-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CH313C6H4NH2
Peso molecolare:
113.11
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
N[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
RZXMPPFPUUCRFN-WBJZHHNVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup