Documenti fondamentali
792683
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl fluoride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6F2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
25-30 °C
Stringa SMILE
CC1=C(S(F)(=O)=O)C=C(F)C=C1
InChI
1S/C7H6F2O2S/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)12(9,10)11/h2-4H,1H3
YWDLFHAWBWCNTB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)