Key Documents
790362
Sigma-Aldrich
Isorhamnetin-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C10H12O7
Peso molecolare:
322.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O=C1C(O)=C([13C]2=[13CH][13CH]=[13C](O)[13C](OC)=[13CH]2)OC3=C1C(O)=CC(O)=C3
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-11-4-7(2-3-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3/i2+1,3+1,4+1,7+1,9+1,11+1
IZQSVPBOUDKVDZ-WJQUEBIRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)