78727
2-Phenyl-2-imidazoline
≥96% (HPLC)
Sinonimo/i:
4,5-Dihydro-2-phenyl-1H-imidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥96% (HPLC)
Forma fisica
flakes
Stringa SMILE
C1CN=C(N1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H10N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
BKCCAYLNRIRKDJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- N-arylation of indoles
- Epoxy-carbonyl reactions
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
393.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
201 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges