Documenti fondamentali
78265
Sigma-Aldrich
2-Phenylbutyric acid anhydride
purum, ≥98.0% (NT)
About This Item
Formula condensata:
[CH3CH2CH(C6H5)CO]2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.39
Beilstein:
2062222
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (NT)
Indice di rifrazione
n20/D 1.531
P. eboll.
132 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C(=O)OC(=O)C(CC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H22O3/c1-3-17(15-11-7-5-8-12-15)19(21)23-20(22)18(4-2)16-13-9-6-10-14-16/h5-14,17-18H,3-4H2,1-2H3
NMVCQWBTTHDUQD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)