779598
Methyl 4-azidobenzoate solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
Beilstein:
1960489
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solution
Concentrazione
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezze
≤2.0% water
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)6-2-4-7(5-3-6)10-11-9/h2-5H,1H3
RULRGDSQDQHZOK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-27.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-33 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chemoselective reduction of azides catalyzed by molybdenum xanthate by using phenylsilane as the hydride source.
Maddani, M. R., et al.
Tetrahedron, 66, 329-333 (2010)