Documenti
778532
Sigma-Aldrich
(SP)-1-[(R)-1-(Di-tert-butylphosphino)ethyl]-2-[(R)-phenylphosphinoyl]ferrocene
97%
Sinonimo/i:
(2R)-1-[(1R)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-[(R)-phenylphosphinyl]ferrocene (acc to CAS), JoSPOphos SL-J688-1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H36FeOP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
482.36
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
≥97%
97%
Forma fisica
powder
Purezza ottica
ee: ≥99%
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2[P@@H](=O)c3ccccc3)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H31OP2.C5H5.Fe/c1-16(24(20(2,3)4)21(5,6)7)18-14-11-15-19(18)23(22)17-12-9-8-10-13-17;1-2-4-5-3-1;/h8-16,23H,1-7H3;1-5H;/t16-;;/m1../s1
ZRFUSACJLNCGTO-GGMCWBHBSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Chiral mixed secondary phosphine-oxide-phosphines: high-performing and easily accessible ligands for asymmetric hydrogenation.
Heidi Landert et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(38), 6873-6876 (2010-08-18)