776084
Histamine-1-13C,1-15N dihydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[15NH2][13CH2]CC1=CNC=N1.Cl.Cl
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H/i2+1,6+1;;
PPZMYIBUHIPZOS-FMABXRAFSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)