Documenti fondamentali
775800
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine
97%
Sinonimo/i:
2-Bromo-5-fluoro-pyridin-3-amine, 2-Bromo-5-fluoro-3-pyridinamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4BrFN2
Peso molecolare:
191.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
114-116 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Nc1cc(F)cnc1Br
InChI
1S/C5H4BrFN2/c6-5-4(8)1-3(7)2-9-5/h1-2H,8H2
QUZAKZBKMMUARE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)