Documenti fondamentali
773344
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Cyano-3,6-difluoroaniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4F2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
92-97 °C
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
Nc1c(F)ccc(F)c1C#N
InChI
1S/C7H4F2N2/c8-5-1-2-6(9)7(11)4(5)3-10/h1-2H,11H2
ZPQFHGOBMGGBEP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)