Documenti
773093
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-His(Trt)-OH
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H35N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
633.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
95%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
183-188 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN([C@@H](Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)C(O)=O)C(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57
InChI
1S/C41H35N3O4/c1-43(40(47)48-27-37-35-23-13-11-21-33(35)34-22-12-14-24-36(34)37)38(39(45)46)25-32-26-44(28-42-32)41(29-15-5-2-6-16-29,30-17-7-3-8-18-30)31-19-9-4-10-20-31/h2-24,26,28,37-38H,25,27H2,1H3,(H,45,46)/t38-/m0/s1
JWVLJHMKVOZWMC-LHEWISCISA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3