Documenti
769258
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxide
granular, 3-6 mm
Sinonimo/i:
Zirconia
About This Item
Formula condensata:
ZrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Impurezze
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
Dimensione particelle
3-6 mm
P. eboll.
5000 °C (lit.)
Punto di fusione
2700 °C (lit.)
Densità
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Hg: ≤0.1%
Pb: ≤0.1%
Ti: ≤0.2%
V: ≤0.005%
Stringa SMILE
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Zirconium Dioxide, ZrO2, is a high refractive index, low absorption material used for optical coatings in the near-UV to IR spectral regions.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
A high-performance spectrally-selective solar absorber based on a yttria-stabilized zirconia cermet with high-temperature stability
Cao, F., et al.
Energy & Environmental Science, 8, 3040-3048 (2015)
Silica?zirconia alkali-resistant coatings by sol?gel route
Dhere, SL.
Current Science, 108(9), 1647-1652 (2015)