768669
4,4′,4′′-Tris[2-naphthyl(phenyl)amino]triphenylamine
97%
Sinonimo/i:
2-TNATA, 2TNATA
About This Item
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
241-248 °C
λmax
329 nm in chloroform
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)N(c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5ccc6ccccc6c5)c7ccc(cc7)N(c8ccccc8)c9ccc%10ccccc%10c9)c%11ccc%12ccccc%12c%11
InChI
1S/C66H48N4/c1-4-22-55(23-5-1)68(64-31-28-49-16-10-13-19-52(49)46-64)61-40-34-58(35-41-61)67(59-36-42-62(43-37-59)69(56-24-6-2-7-25-56)65-32-29-50-17-11-14-20-53(50)47-65)60-38-44-63(45-39-60)70(57-26-8-3-9-27-57)66-33-30-51-18-12-15-21-54(51)48-66/h1-48H
KDOQMLIRFUVJNT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.