Documenti
767026
Sigma-Aldrich
Methyl 4-bromo-2-fluoropyridine-3-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
4-Bromo-2-fluoropyridine-3-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BrFNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.525
Densità
1.640 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COC(=O)c1c(F)nccc1Br
InChI
1S/C7H5BrFNO2/c1-12-7(11)5-4(8)2-3-10-6(5)9/h2-3H,1H3
ZTEAVFJYORJJMP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3