Key Documents
76657
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol tris[3-(1-aziridinyl)propionate]
technical, ≥90% (CHN)
Sinonimo/i:
TAZO, Xama 7
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H33N3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
427.49
Beilstein:
6618745
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥90% (CHN)
Temp. autoaccensione
899 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.496
Densità
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(COC(=O)CCN1CC1)(COC(=O)CCN2CC2)COC(=O)CCN3CC3
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)