Documenti fondamentali
766496
Sigma-Aldrich
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5F3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
46-50 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccn2ccnc12
InChI
1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)6-2-1-4-13-5-3-12-7(6)13/h1-5H
FUTDMHITXUWIRT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)