764981
9,10-Bis(2-naphthyl)anthrace
99% (HPLC)
Sinonimo/i:
9,10-Di-2-naphthalenyl-anthracene, ADN
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% (HPLC)
Stato
solid
Punto di fusione
383-387 °C
Stringa SMILE
c1ccc2cc(ccc2c1)-c3c4ccccc4c(-c5ccc6ccccc6c5)c7ccccc37
InChI
1S/C34H22/c1-3-11-25-21-27(19-17-23(25)9-1)33-29-13-5-7-15-31(29)34(32-16-8-6-14-30(32)33)28-20-18-24-10-2-4-12-26(24)22-28/h1-22H
VIZUPBYFLORCRA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)