763888
2,2′,7,7′-Tetrabromo-9,9′-spirobifluorene
95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,2′,7,7′-Tetrabromo-9,9′-spirobi[9H-fluorene]
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
395-400 °C
Stringa SMILE
Brc1ccc2-c3ccc(Br)cc3C4(c2c1)c5cc(Br)ccc5-c6ccc(Br)cc46
InChI
1S/C25H12Br4/c26-13-1-5-17-18-6-2-14(27)10-22(18)25(21(17)9-13)23-11-15(28)3-7-19(23)20-8-4-16(29)12-24(20)25/h1-12H
MASXXNUEJVMYML-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.