Documenti
763810
Sigma-Aldrich
Tributyl(pentafluorophenyl)stannane
90%
Sinonimo/i:
Tributyl(pentafluorophenyl)tin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H27F5Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
457.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
90%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
reagent type: catalyst
reaction type: Stille Coupling
Impurezze
3-4% pentafluorobenzene
3-4% tributyltin chloride
Densità
1.298 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C6F5.3C4H9.Sn/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;3*1-3-4-2;/h;3*1,3-4H2,2H3;
JHHIELWIJDNKDR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3