Documenti
763578
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetraphenylnaphthalene-2,6-diamine
98% (HPLC)
Sinonimo/i:
NDDP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H26N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
272-276 °C
λmax
312 nm in dichloromethane
341 nm in dichloromethane
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc4cc(ccc4c3)N(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C34H26N2/c1-5-13-29(14-6-1)35(30-15-7-2-8-16-30)33-23-21-28-26-34(24-22-27(28)25-33)36(31-17-9-3-10-18-31)32-19-11-4-12-20-32/h1-26H
LEXCBRKPOZULQO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This material is used as a high performance host material for OLED devices showing increased external quantum efficiency of ~11%.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Wu; C.; et al.
Advances in Functional Materials, 19, 3157-3157 (2009)